Key Documents
PZ0251
Sigma-Aldrich
PF-05180999
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(1-Azetidinyl)-7-methyl-5-[1-methyl-5-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-4-yl]-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17F3N8
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.39
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
PF-05180999 is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase-2 (PDE2).
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3