PZ0192
Bosutinib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, SKI-606, WAY-173606
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white to light brown
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)
UBPYILGKFZZVDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)