Documenti fondamentali
PZ0155
Sigma-Aldrich
PF-03716556
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
PF-03716556, [N-(2-Hydroxyethyl)-N,2-dimethyl-8-{[(4R)-5-methyl-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]amino}imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(CCO)C(=O)c1cc(N[C@@H]2CCOc3cccc(C)c23)c4nc(C)cn4c1
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-14-5-4-6-19-20(14)17(7-10-29-19)24-18-11-16(22(28)25(3)8-9-27)13-26-12-15(2)23-21(18)26/h4-6,11-13,17,24,27H,7-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
YBHKBMJREUZHOV-QGZVFWFLSA-N
Azioni biochim/fisiol
potent, selective and reversible acid pump antagonist (H, K-ATPase)
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.