Documenti fondamentali
PZ0141
Sigma-Aldrich
PD-156707
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]ethylidene]-1,3-benzodioxole-5-acetic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H25O9·Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.48
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)\C(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)=C(/C(=O)O[Na])c3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C28H26O9.Na/c1-32-19-8-5-17(6-9-19)26(29)20(11-16-12-23(33-2)27(35-4)24(13-16)34-3)25(28(30)31)18-7-10-21-22(14-18)37-15-36-21;/h5-10,12-14H,11,15H2,1-4H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/b25-20-;
ZLHQEGFYBMZQGM-RKVLWQGQSA-M
Azioni biochim/fisiol
PD-156707 is a selective endothelin receptor (ETA) antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3