Key Documents
PZ0132
Sigma-Aldrich
SC-51322
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[3-[(2-furanylmethyl)thio]-1-oxopropyl]hydrazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20ClN3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCSCc4ccco4)c2c1
InChI
1S/C22H20ClN3O4S/c23-16-7-8-20-18(12-16)26(13-15-4-1-2-6-19(15)30-20)22(28)25-24-21(27)9-11-31-14-17-5-3-10-29-17/h1-8,10,12H,9,11,13-14H2,(H,24,27)(H,25,28)
CQBVTZDISUKDSX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SC-51322 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to prostanoid receptors for your research needs.