PZ0115
CP-31398 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N′-[2-[2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]-4-quinazolinyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
yellow
Solubilità
H2O: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(NCCCN(C)C)c3ccccc3n2
InChI
1S/C22H26N4O.2ClH.H2O/c1-26(2)16-6-15-23-22-19-7-4-5-8-20(19)24-21(25-22)14-11-17-9-12-18(27-3)13-10-17;;;/h4-5,7-14H,6,15-16H2,1-3H3,(H,23,24,25);2*1H;1H2/b14-11+;;;
JXIVIAMOMIONKY-UWCBQFGESA-N
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
mouse ... TP53(22059)
rat ... TP53(24842)
Applicazioni
- to evaluate its effects on the upregulation of miRNA in human neuroblastoma cells
- to study its effects on arsenic trioxide (ATO) stabilization of p53 folding
- to study its effects on regulation of miR-34 in PC12 cells
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.