PZ0102
CP-93129 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
gray
Solubilità
deionized water: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.O=C1Nc2c(C=C1)[nH]cc2C3=CCNCC3
InChI
1S/C12H13N3O.2ClH.H2O/c16-11-2-1-10-12(15-11)9(7-14-10)8-3-5-13-6-4-8;;;/h1-3,7,13-14H,4-6H2,(H,15,16);2*1H;1H2
UXDAADMPPAHNMY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.