Documenti fondamentali
PRS3767
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-JAB, Anti-JAK-binding protein, Anti-Suppressor of cytokine signaling 1
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOCS1(8651)
Immunogeno
a 17 amino acid peptide from near the amino-terminus of human SOCS1.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3767.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Hamedi et al.
Scandinavian journal of immunology, 80(5), 369-376 (2014-09-11)
Behçet's disease (BD) is a chronic, multisystemic, recurrent vasculitis disease of unknown aetiology. Proinflammatory cytokines are a key feature of the disease, but the triggers for their induction are not well understood and/or controversial. Suppressor of cytokine signalling (SOCS) proteins