Documenti fondamentali
PRS2299
Sigma-Aldrich
Anti-DCR1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LIT, Anti-TRAIL-R3, Anti-TRID, Anti-Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without an intracellular domain
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 65 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Immunogeno
a peptide corresponding to amino acids in the extracellular domain of human DcR1 precursor.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2299.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2