PLA0307
Goat anti-Sp1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
specificity protein 1
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_612482.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
goat ... Sp1(6667)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)