PLA0292
Goat anti-RNA Polymerase II Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
220kDa, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, POLR2, POLRA, RNA polymerase II 220 kd subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:5,000
Numero d’accesso
NP_000928.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2A(5430)
Immunogeno
Stato fisico