PLA0271
Rabbit anti-GTF2B/TFIIB Antibody, Affinity Purified
Sinonimo/i:
RNA polymerase II transcription factor IIB, S300-II, TF2B, TFIIB, general transcription factor TFIIB
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
Numero d’accesso
NP_001505.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... GTF2B/TFIIB(2959)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)