PLA0251
Rabbit anti-MEKK1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin protein ligase, MAP/ERK kinase kinase 1, MAPK/ERK kinase kinase 1, MAPKKK1, MEK kinase 1, MEKK, MEKK 1, MEKK1, SRXY6, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_005912.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... MEKK1(4214)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)