PLA0228
Rabbit anti-Ki-67 IHC Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, Protein HUNK1, bromodomain-containing 4, chromosome-associated protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_002408.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... MKI67(4288)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1