PLA0164
Rabbit anti-ATAD5/FRAG1 Antibody, Affinity Purified
Sinonimo/i:
C17orf41, ELG1, FLJ12735, FRAG1, chromosome 17 open reading frame 41, chromosome fragility associated gene 1, chromosome fragility-associated gene 1 protein, enhanced level of genomic instability 1 homolog, enhanced level of genomic instability 1 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_079133.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... ATAD5/FRAG1(79915)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1