PLA0130
Rabbit anti-ATRIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
ATM and Rad3-related-interacting protein, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_569055.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... ATRIP(84126)
Immunogeno
Stato fisico