PLA0123
Rabbit anti-ErbB2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
CD antigen CD340, CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1, c-erb B2/neu protein, herstatin, human epidermal growth factor receptor 2, metastatic lymph node gene 19 protein, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, p185erbB2, proto-oncogene Neu, proto-oncogene c-ErbB-2, tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_004439.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... ErbB2(2064)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)