PLA0044
Rabbit anti-Sp1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
specificity protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
XP_028606.4
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... Sp1(6667)
Immunogeno
Stato fisico