PCG3007
TruPAGE™ Running Antioxidant
800 ×
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Concentrazione
800 ×
Compatibilità
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE™ Precast Gels
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE™ SDS Running Buffers (PCG3001 and PCG3003)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Caratteristiche e vantaggi
TruPAGE™ Running Antioxidant is used with TruPAGE™ running buffers to maintain consistently high protein band resolution and sharpness. The antioxidant reagent reduces the gel environment to prevent potential sample reoxidation of reduced protein samples during electrophoresis. To obtain optimal results, supplement the inner chamber′s running buffer with TruPAGE™ Running Antioxidant prior to electrophoresis of reduced protein samples.
Note legali
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Configurato per
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)