P9607
Anti-Potassium Channel Kv2.1 (DRK1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNB1(3745)
mouse ... Kcnb1(16500)
rat ... Kcnb1(25736)
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 2