Key Documents
P8865
SAFC
L-prolina
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Beilstein:
80810
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Attività estranea
cytotoxicity, tested
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è integrato dalla documentazione e dalle competenze necessarie per assistere i nostri clienti a rispettare tutti i requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Per richiedere la documentazione relativa a questo prodotto, contattare il Servizio Clienti e selezionare ‘Documentazione del prodotto′. Per avere accesso alla documentazione sul prodotto, è necessario sottoscrivere un accordo di riservatezza e di non divulgazione.
Applicazioni
La L-prolina è un aminoacido non essenziale. I peptidi si legano alla prolina, facendone un utile elemento costitutivo per le proteine. Può essere usato come componente dei terreni di coltura cellulare per la bioproduzione commerciale di proteine ricombinanti e di anticorpi monoclonali terapeutici.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
L-Proline EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
SAFC
1.07430
L-Proline
L-metionina
SAFC
M8439
L-metionina
D-Proline ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
858919
D-Proline
Marie Couturier et al.
The Journal of biological chemistry, 288(20), 14624-14635 (2013-04-06)
The microbial deconstruction of the plant cell wall is a key biological process that is of increasing importance with the development of a sustainable biofuel industry. The glycoside hydrolase families GH5 (PaMan5A) and GH26 (PaMan26A) endo-β-1,4-mannanases from the coprophilic ascomycete
David Saadoun et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(5), 831-837 (2013-04-23)
The standard-of-care treatment of patients with hepatitis C virus (HCV)-mixed cryoglobulinemia (MC) vasculitis includes pegylated interferon α (PegIFN)-α plus ribavirin and/or rituximab. About 30-40% of patients are non-responders or relapsers to such combination. To analyse the safety and efficacy of
Salvatore Petta et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(5), 1692-1705 (2014-04-03)
We assessed the cost-effectiveness of sofosbuvir (SOF)-based triple therapy (TT) compared with boceprevir (BOC)- and telaprevir (TVR)-based TT in untreated genotype 1 (G1) chronic hepatitis C (CHC) patients discriminated according to IL28B genotype, severity of liver fibrosis, and G1 subtype.
Michael P Manns et al.
Gastroenterology, 147(2), 366-376 (2014-04-15)
MK-5172 is an inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 3/4A protease; MK-5172 is taken once daily and has a higher potency and barrier to resistance than licensed protease inhibitors. We investigated the efficacy and tolerability of MK-5172
Ewa Sawosz et al.
International journal of molecular sciences, 16(10), 25214-25233 (2015-10-30)
Our previous studies revealed that graphene had anticancer properties in experiments in vitro with glioblastoma multiforme (GBM) cells and in tumors cultured in vivo. We hypothesized that the addition of arginine or proline to graphene solutions might counteract graphene agglomeration