P5624
PD-118057
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-[[4-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]phenyl]amino]benzoic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 9 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(CCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)cc2
InChI
1S/C21H17Cl2NO2/c22-18-12-9-15(13-19(18)23)6-5-14-7-10-16(11-8-14)24-20-4-2-1-3-17(20)21(25)26/h1-4,7-13,24H,5-6H2,(H,25,26)
ZCQOSCDABPVAFB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.