P4399
β-Lactamase from Enterobacter cloacae
Type III, lyophilized powder, 6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Sinonimo/i:
β-Lactamase I, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase, Penicillinase from Enterobacter cloacae
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type III
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Composizione
Protein, ~10%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves