Documenti fondamentali
P3794
Sigma-Aldrich
Procyclidine hydrochloride
Sinonimo/i:
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H29NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Procyclidine is a synthetic anti-cholinergic agent and atropine-like antispasmodic. It exhibits therapeutic effects against Parkinson′s disease and schizophrenia. Procyclidine acts as a muscarinic receptor antagonist. It also affects N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamine and nicotinic acetylcholine receptors to a lower extent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)