P1598
PCR 20 bp Low Ladder
for electrophoresis of PCR fragments
Sinonimo/i:
20 bp Low Ladder, Marker for DNA gel electrophoresis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Stato
liquid
impiego
80 uses
Compatibilità
suitable for electrophoresis (DNA)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.