P1360
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 15 mL
Sinonimo/i:
885302-0015
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Volume d’esercizio
15 mL
Descrizione generale
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)