P127
(+)-Pentazocine
solid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]23/D +134.6°, c = 1 in chloroform(lit.)
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Colore
white
Ideatore
Sanofi Aventis
Stringa SMILE
[H][C@@]12Cc3ccc(O)cc3[C@@](C)(CCN1C\C=C(\C)C)[C@@H]2C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
Informazioni sul gene
human ... EBP(10682)
rat ... Chrm1(25229) , Chrm2(81645) , Drd2(24318) , Oprm1(25601)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3