OH83021362GB
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX10202, weighing capacity 10200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 83021362GB
Capacità di pesata
10200 g, resolution: 0.01 g
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)