OH83021348EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX623, weighing capacity 620 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 83021348EU
Capacità di pesata
620 g, resolution: 0.001 g
Diam. piattino
13 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)