OH30492731
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR423, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30492731
Capacità di pesata
420 g, resolution: 0.001 g
Diam. piattino
12 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi