OH30429840
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX323, weighing capacity 320 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30429840
Capacità di pesata
320 g, resolution: 0.001 g
Diam. piattino
12 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi