OH30206084
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX2201/E, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30206084
Capacità di pesata
2200 g, resolution: 0.1 g
Largh. × Lungh. della navicella
19.5 cm × 17.5 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)