OH30127966
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX1502, weighing capacity 1520 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30127966
Capacità di pesata
1520 g, resolution: 0.01 g
Largh. × Lungh. della navicella
19.5 cm × 17.5 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30127966-1EA | 4065266743746 |