OH30100520
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX35001M-GB, weighing capacity 35000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30100520
Capacità di pesata
35000 g, resolution: 0.1 g
Largh. × Lungh. della navicella
31.1 cm × 37.7 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)