OH30073970
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST10
About This Item
Codice UNSPSC:
41115603
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30073970
Campo di misura del pH
0.00-14 pH unit
Batteria
4 × 1.5 V, 200 hr life
Descrizione generale
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
Applicazioni
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
Caratteristiche e vantaggi
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30073970-1EA | 4065266763027 |