OH30061984GB
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX6201/E, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30061984GB
Capacità di pesata
6200 g, resolution: 0.1 g
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)