N6413
Anti-NR4A2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HZF-3, Anti-NOT, Anti-NURR1, Anti-RNR1, Anti-TINUR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~70 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human NR4A2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR4A2(4929)
mouse ... Nr4a2(18227)
rat ... Nr4a2(54278)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2