N6286
Anti-Neurogenin 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
Anti-MATH4A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
PM
antigen 28.2 kDa
Reattività contro le specie
rodent, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROG2(63973)
mouse ... Neurog2(11924)
rat ... Neurog2(295475)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2