Documenti fondamentali
N5908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphinganine
≥98%
Sinonimo/i:
C6-NBD Sphinganine, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-sphinganine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H51N5O6
Peso molecolare:
577.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
Descrizione generale
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3