N4662
Nek6, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Gene A-Related Kinase 6, NIMA-Related Kinase 6, Never in Mitosis
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
PM
protein apparent mol wt ~58 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NEK6(10783)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)