Documenti fondamentali
N3139
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Nucleotide trifosfopiridina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
765.39 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (spectrophotometric assay)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
175-178 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Applicazioni
βIl sale sodico del nicotinammide adenina dinucleotide idrato è stato usato nella purificazione e nella cristallizzazione della CHORD–Sgt1 citocromo b 5 reduttasi (CS–b5R). È stato usato anche come supplemento al terreno DMEM/F12 per la riprogrammazione epatica diretta utilizzando fibroblasti embrionali murini (MEF).
Azioni biochim/fisiol
Accettore di elettroni
Il nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADP) è un cofattore indispensabile che partecipa alle reazioni redox cellulari. Funge da coenzima accettore di idruri e partecipa alle reazioni di ossidazione dei substrati durante il metabolismo.
Confezionamento
Confezionata secondo il peso solido.
Risultati analitici
Soddisfa o supera le specifiche NRC ed è paragonabile alle altre preparazioni disponibili in commercio.
Altre note
Questa è la forma comune del NADP. Da non confondere con il 3′−NADP o il α-NADP.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)