MTOX1021
HepaRG™ Cells BCRP (-/-)
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HepaRG™ Cells BCRP (-/-), one vial
Origine biologica
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Livello qualitativo
Stato
liquid
N° accesso OMIM
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... ABCG2(9429)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The frame-shift mutation of ABCG2 gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
- Loss of functionality was confirmed by loss of transport of selective substrates in sandwich culture assay.
Qualità
Note legali
Exhibit 2: HepaRG limited use license
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article on The Role of Liver Transporters in Drug-Drug Interactions
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTOX1021-1VL | 4061834075813 |