MTCV4801
MTC™ Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 1 mL, thread style internal
Sinonimo/i:
cryotube, cryovial
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
neck thread internal
Confezionamento
bag of 10 × 50 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio V4801
Capacità
1 mL
diam. × alt.
120.5 mm × 40.2 mm , with cap
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Temperatures as low as -196°C
- Self-standing star foot
- Leakproof silicone O-ring
- Resealable bags of 50 Gamma sterilized
- Free locking rack
- RNase, DNase, pyrogen, & endotoxin free
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)