MTCT1211C
MTC™ Bio Plug Cap For Test Tubes
for use with 12mm, rimless tubes, polyethylene
Sinonimo/i:
plastic tube cap, tube cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio T1211-C
Descrizione generale
Non-sterile plug caps for use with 12mm, rimless test tubes.
Polyethylene plug caps for use with MTC™ Bio disposable test tubes.
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)