MTCR1090B
MTC™ Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, blue
Sinonimo/i:
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue
polypropylene
Caratteristiche
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio R1090-B
Parametri
-80 °C temperature
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCR1090B | 4065270485953 |
MTCR1090B-5EA | 4065271097179 |