Documenti fondamentali
MTCR1020
MTC Bio Storage Box With Hinged Lid
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, assorted colors
Sinonimo/i:
tube rack, tube storage box
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiali
assorted colors
polypropylene
Caratteristiche
to hold 100 x 1.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio R1020
Descrizione generale
Storage Box, hinged lid, 100 x 1.5ml, Rainbow Pack of assorted colors, 5/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • 6 types - for 0.2mL to 50mL
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MTCR10204065270485830
MTCR1020-5EA4065271097056