Documenti fondamentali
MTCP520820U
MTC Bio ProPette LE 8-Channel Adjustable Pipettor
capacity 2-20 μL
Sinonimo/i:
pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P5208-20U
Capacità
2-20 μL
Descrizione generale
ProPette LE 8 -Channel Pipette, 2 to 20µL
Caratteristiche e vantaggi
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)