Key Documents
MTCP4311
MTC Bio Pipette Tips For ProPette LE Pipettor
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Sinonimo/i:
pipetting tip, plastic tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (bulk bag)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P4311
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Pipette Tips, 10ml, bagged, for ProPette LE 2018 or later, 100/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • For Propette 10mL pipettors
  • Extended reach
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio