Documenti fondamentali
MTCP412201
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (bulk bag)
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
low-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduation: no
Confezionamento
pack of 500 ea (bulk bag)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P4122-01
Lunghezza
144 mm
Misura
5 mL
Descrizione generale
Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio