Documenti fondamentali
MTCP411511
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, blood bank, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
low-density polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pack of 500 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P4115-11
Lunghezza
146 mm
Misura
5 mL
Descrizione generale
Transfer pipette, 5ml, blood bank, graduated to 2mL, sterile, individually wrapped, 500/cs
Caratteristiche e vantaggi
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio